Learn More
Ansell™ Gants légers proFood™ Thermastat série 78-110
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Description
- Fibres creuses spéciales
- S’adapte à chaque main
- Lavable à 40°C maximum avec des détergents usuels
- Conception transparente pour éviter tout inconfort ou toute irritation cutanée
- L’élimination rapide de la transpiration par les fibres maintient la chaleur corporelle
- Idéal pour les conditions réfrigérées ou froides dans la manipulation d’aliments non stériles et secs
- Peut être utilisé comme gant principal ou comme sous-gant pour se protéger contre le froid
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Fibres |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 314X, EN 511 : 100, EN 407 |
| Matériau de la manchette | Fibres creuses |
| Coating Material | Fibres creuses |
| Couleur | White |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Specific |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 7 |
| Afficher plus |