Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
Code produit. 15238656 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Configurations des blocs:
2 blocs isothermes à 384 puits
2 blocs isothermes à 96 puits
2 blocs plats
3 x 32 puits, blocs VeriFlex à 2 zones
Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15238656
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ 4484071
Requires
Module de base ProFlex pour le fonctionnement
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
  • Le bloc d’échantillons ProFlex 2 x 96 puits est conçu pour être utilisé avec le système de PCR ProFlex
  • Format de bloc : Interchangeable ; Compatible avec les traitements à haut débit
PCR, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Système de PCR ProFlex
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Dimensions 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacité 2 x 96 puits, 0,2 ml
Tension 100/240 V
Type de produit Thermocycleur
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) 3°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon)
Quantité 1 unit
Poids 18,8 kg (41 lb)
Configurations des blocs 2 blocs isothermes à 96 puits