Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 3 x 32-well
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Description:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes the system plus plastics (either MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp TriFlex PCR Reaction Plates and MicroAmp 32-Well Clear Adhesive Films).
- Échangez le bloc à 96 puits de 0,2 ml avec un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de débit
- d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
- de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
- de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
- Optimisez rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex plus efficaces qu’un gradient
- Barrette de huit tubes, munie de bouchons bombés fixés, dont l’ouverture et la fermeture sont indépendantes pour éviter la contamination et l’évaporation
- Bouchons angulaires pour positionner efficacement la barrette de tubes dans les racks et les blocs du thermocycleur
- Marquage des lettres A à H gravées sur des tubes individuels. Visible lorsque les bouchons sont ouverts ou fermés
- Deux languettes d’extrémité pour un étiquetage approprié et une manipulation aisée
- Marqueurs de mesure gradués de 20 μl sur chaque tube pour une vérification visuelle du volume
Specifikationer
Specifikationer
| Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
| Contenu et stockage | • Système de PCR ProFlex 3x32 puits • 1 barrette de 8 tubes MicroAmp avec bouchons bombés fixés, 0,2 ml (125 barrettes) |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles manuels |
| Uniformité thermique | < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) |
| Vitesse de réaction | Rapide, standard |
| Dimensions | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in) |
| Capacité | 96 puits, 0,2 ml |
| Tension | 100 à 240 V |
| Type d’affichage | Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces |
| Type de produit | Système de PCR |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering