Learn More
Applied Biosystems™ système de PCR ProFlex™, 3 x 32 puits
Code produit. p-7180373 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Garantie:
Garantie limitée
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15147105
Marque: Applied Biosystems™ 4484073
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes de PCR ProFlex sont les derniers-nés des thermocycleurs Applied Biosystems ; ils offrent la fiabilité et les performances que vous pouvez attendre des instruments Applied Biosystems. En combinant une extension de garantie à l’achat de votre instrument, vous prolongez la durée de vie de votre investissement et bénéficiez de l’assistance dont vous avez besoin pour maintenir votre les performances optimales de votre instrument.
The ProFlex 3 x 32-well PCR system is the latest in our line of Applied Biosystems thermal cyclers. The ProFlex system combines the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
Le système de PCR ProFlex 3 x 32 puits vous permet :
  • d’effectuer trois expériences à la fois avec le bloc de 0,2 ml à 3 x 32 puits
  • d’échanger le bloc 3 x 32 puits par un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de rendement
  • d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
  • de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
  • de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
  • d’optimiser rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex™ plus efficaces qu’un gradient
  • Contrôle indépendantPartagez votre instrument avec deux autres personnes ou réalisez trois expériences à la fois avec trois modules 32 puits contrôlés indépendamment.
  • Blocs interchangeablesSi vos besoins de recherche changent à l’avenir, ou si vous partagez le système avec une personne nécessitant un format différent, il suffit de retirer le bloc 3 x 32 puits de la partie supérieure de l’instrument et de le remplacer par un autre type de bloc. Cette étape prend généralement moins de 15 secondes et ne requiert aucun outil ni kit.
  • Connectivité de l’application mobile Vérifiez la disponibilité grâce à une application mobile avant de vous rendre au laboratoire, téléchargez les fichiers de rapport expérimental, recevez des alertes et plus encore.
  • Modes de simulationLe système de PCR ProFlex est équipé de modes de simulation qui imitent la vitesse de montée de votre ancien thermocycleur. Les modes de simulation sont disponibles pour les systèmes MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 et Applied Biosystems Veriti.
  • Blocs VeriFlex : Fonctionnalité de PCR améliorée Les blocs Veriflex sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier (2 éléments Peltier distincts par module 32 puits), permettant ainsi le contrôle du bloc pour des expériences d’optimisation précises “plus efficaces qu’un gradient” et pour appliquer plusieurs conditions de réaction en même temps pour des incubations précises et d’autres flux de travail sans PCR.
  • Commande à écran tactile de 8,4 po L’interface à écran tactile simple et intuitive vous permet de programmer en toute simplicité et de limiter le temps requis pour apprendre à utiliser le système.
  • Format de bloc : Interchangeable ; Compatible avec les traitements à haut débit
  • Vitesse de réaction : Rapide ou standard
PCR rapide, PCR, PCR & PCR en temps réel, transcription inverse, PCR courante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Interchangeable
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacité 32 x 0.2 mL PCR Tubes/Block, or 4 x 8-well Strips of 0.2 mL PCR Tubes/Block
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) PCR
Programmes Redémarrage automatique (après les coupures de courant), protection contre la réécriture des programmes
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Montée en température max. 6°C/s (bloc), 4,4°C/s (échantillon)
Quantité 1 Instrument
Mémoire USB et embarqué
Poids 18,8 kg (41 lb)
Configurations des blocs 3 blocs VeriFlex de 32 puits à 2 zones