Learn More
Applied Biosystems™ Système de PCR ProFlex™, 2 x flat
Code produit. p-7180372 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Garantie:
Garantie limitée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15182099
Marque: Applied Biosystems™ 4484078
Les systèmes de PCR ProFlex sont les derniers-nés des thermocycleurs Applied Biosystems ; ils offrent la fiabilité et les performances que vous pouvez attendre des instruments Applied Biosystems. En combinant une extension de garantie à l’achat de votre instrument, vous prolongez la durée de vie de votre investissement et bénéficiez de l’assistance dont vous avez besoin pour maintenir votre les performances optimales de votre instrument.
The Veriti 96-well fast thermal cycler delivers the proven reliability of Applied Biosystems instruments. With the added control of VeriFlex blocks, you have six independent temperature blocks that provide precise control over your PCR optimization. Additionally, the color touchscreen simplifies the setup and use of the Veriti 96-well fast thermal cycler. Optional setups for fast or standard PCR methods provide flexibility to shorten your PCR cycling times. The Veriti 96-well fast thermal cycler comes with a 0.1-mL block configuration that saves time and reagent consumption.
Le bloc 2 x Flat est optimisé pour une utilisation avec huit plaques de génotypage TaqMan™ OpenArray™ et des puces 24 20 K pour une utilisation avec le système de PCR numérique 3D QuantStudio™. Le système de PCR ProFlex 2xFlat vous permet :
  • d’interchanger le bloc 2 x Flat, avec un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de débit
  • d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
  • de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
  • de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
  • d’optimiser rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex™ plus efficaces qu’un gradient
  • Blocs interchangeablesSi vos besoins de recherche changent à l’avenir, ou si vous partagez le système avec une personne nécessitant un format différent, il suffit de retirer le bloc 2x Flat de la partie supérieure de l’instrument et de le remplacer par un autre type de bloc. Cette étape prend généralement moins de 15 secondes et ne nécessite aucun outil ou kit.
  • Connectivité de l’application mobile Vérifiez sa disponibilité grâce à une application mobile avant de vous rendre au laboratoire, téléchargez les fichiers de rapport expérimental, recevez des alertes et plus encore.
  • Modes de simulationLe système de PCR ProFlex est équipé de modes de simulation qui imitent la vitesse de montée de votre ancien thermocycleur. Les modes de simulation sont disponibles pour les systèmes MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 et Applied Biosystems Veriti™.
  • Commande à écran tactile de 8,4 po L’interface à écran tactile simple et intuitive vous permet de programmer en toute simplicité et de limiter le temps requis pour apprendre à utiliser le système.
  • Format de bloc : Interchangeable ; Compatible avec les traitements à haut débit
  • Vitesse de réaction : Rapide ou standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Interchangeable
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacité 8 OpenArray Plates, 24 x 20K Chips
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) PCR
Programmes Redémarrage automatique (après les coupures de courant), protection contre la réécriture des programmes
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Montée en température max. 3°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon)
Quantité 1 Instrument
Mémoire USB et embarqué
Poids 20,4 kg (45 lb)
Configurations des blocs 2 blocs plats