Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues en HPLC ProFill, membrane en cellulose régénérée
Test des performances HPLC
111.00€ - 394.00€
Spécification
Description | Filtre pour seringue HPLC |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
Conditionnement | Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Préfiltre | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Préfiltre | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12696815
|
Fisherbrand™
25 16 0349 |
25 mm | 0,45 μm | Non | N/A | ||||
12676815
|
Fisherbrand™
25 16 0348 |
25 mm | 0,2 μm | Non | N/A | ||||
12646745
|
Fisherbrand™
17 16 2078 |
17 mm | 0,2 μm | Non |
305.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10066534
|
Fisherbrand™
17 16 2079 |
17 mm | 0,45 μm | Non |
338.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12696825
|
Fisherbrand™
30 16 2088 |
30 mm | 0,2 μm | Oui |
394.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10270225
|
Fisherbrand™
30 16 2089 |
30 mm | 0,45 μm | Non |
319.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Cellulose régénérée (CR)
- Membranes et boîtier peu extractibles
- Boîtier en polypropylène
- Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
Spécification
Filtre pour seringue HPLC | |
Cellulose régénérée | |
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP | |
100 |