Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en nylon (PA)
100.09 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Nylon (PA)
- Membranes et boîtier peu extractibles
- Boîtier en polypropylène
- Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Bleu | |
Nylon | |
3,7 cm2 | |
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP | |
5 bar | |
25 mm |
Filtre pour seringue HPLC | |
0,2 μm | |
< 0,1 ml | |
Non | |
100 |