Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en nylon (PA)
Test des performances HPLC
Marque: Fisherbrand™
114.28 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21753" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Nylon (PA)
- Membranes et boîtier peu extractibles
- Boîtier en polypropylène
- Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
Spécification
Vert | |
Nylon | |
3,7 cm2 | |
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP | |
5 bar | |
25 mm |
Filtre pour seringue HPLC | |
0,45 μm | |
< 0,1 ml | |
Non | |
100 |