Learn More
uvex Gants d’assemblage revêtus de nitrile ProfiErgo ENB 20
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le revêtement NBR épais et spécial est résistant à l’huile et à la graisse
- La doublure en interlock de coton de haute qualité est confortable, est agréable contre la peau et aide à réguler la température des gants.
- Capacités de préhension améliorées dans les zones humides, mouillées et huileuses
- Les gants sont adaptés à l’utilisation des écrans tactiles
- Idéals pour une grande variété d’applications, notamment l’assemblage, le contrôle et la maintenance
Spécification
Spécification
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Blanc, Jaune |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Cotton |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 8 |
| Norme EN388 | 2121X |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Afficher plus |