Learn More
Uvex™ Gants de protection thermique Proatherm XB40
Click to view available options
11
Description
- Fabriqués à partir de matériau en boucle en coton pour les applications thermiques
- Très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets chauds
- Protection contre la chaleur jusqu’à 250°C
- Idéals pour le travail des métaux léger à moyen
Spécification
Couleur | Naturel |
Matériau | Coton |
Dimensions | 11 |
Temperature (Metric) Max | 250°C |
Norme EN388 | 2241B |
Longueur (métrique) | 40 cm |