Learn More
Uvex™ Profabutyl B-05R Chemical Protection Gloves
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Gants de protection chimique en caoutchouc butyle sans stockinette
- Revêtement transparent avec bromobutyle de 0,50 mm
- Meilleure préhension dans les applications humides ou mouillées
- Résistance aux composés polaires tels que les esters, les cétones, les aldéhydes, les acides et les alcalis
Spécification
Spécification
Applications | Laboratoire |
Coating Material | Bromobutyle |
Couleur | Noir |
Matériau | Caoutchouc butyl |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | 2010X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | ABIKLNOT |
À utiliser avec (application) | Zones anti-statiques, manipulation de produits chimiques |
Sexe | Unisexe |