Learn More
uvex Gants de protection chimique Profabutyl B-05R
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
Description
- Gants de protection chimique en caoutchouc butyle sans stockinette
- Revêtement transparent avec bromobutyle de 0,50 mm
- Meilleure préhension dans les applications humides ou mouillées
- Résistance aux composés polaires tels que les esters, les cétones, les aldéhydes, les acides et les alcalis
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | Bromobutyle |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Caoutchouc butyl |
| Type de produit | Butyl Gloves |
| Dimensions | 9 |
| Norme EN388 | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | ABIKLNOT |
| Afficher plus |