Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 200L with 4 Top Drains, 3D Single-Use BPC
En utilisant ces sacs BPC avec 4 drains supérieurs, vous pouvez conditionner, stocker et transporter 50 à 200 L de milieux, de tampons, d’eau pour injection, de réactifs et de produits biologiques.
Marque: Thermo Scientific™
Description
Avec ses 4 ports de vidange supérieurs, le sachet BPC Thermo Scientific™ Productainer™ permet de conditionner, de stocker et de transporter des volumes de 50 à 200 L de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de procédé et produits biologiques.
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos Productainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les Productainers peuvent être personnalisés en utilisant la plus grande bibliothèque de composants du secteur.Points clés :
- Trois tailles : 50, 100 et 200 L
- Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
- Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Prélèvement - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage - Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles des systèmes de séparation
Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
| Polyéthylène | |
| Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot | |
| SV50076.04 | |
| Ligne 1.Insert MPX, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :121,9 cm (48 po), dia. int. x dia. ext. :12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 po) avec longueur de tube de guidage en fonction de la taille | |
| Ligne 2.Raccord Luer-Lock d’insert, tubulure en polypropylène :C-Flex, longueur :121,9 cm (48 po), dia. int. x dia. ext. :6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 po) | |
| Productainer™ | |
| Ports supérieurs : 2 x 0,25 po 2 x 0,5 po |
| Tube de guidage 200 L :81 cm (32 po) | |
| Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 | |
| Stérilisation par rayons | |
| Ligne 3.Raccord Luer-Lock de corps, tubulure en polypropylène :C-Flex, longueur :121,9 cm (48 po), dia. int. x dia. ext. :6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 po) | |
| Ligne 4.Corps MPX, tubulure en polycarbonate :C-Flex, longueur :121,9 cm (48 po), dia. int. x dia. ext. :12,7 x 19,1 mm (0,5 po x 0,75 po) longueur de tube de guidage :30,5 cm (12 po) | |
| Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
| CX5-14 |