Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, three ports, Luer locks + MPX
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Containers (BPCs) are used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
Marque:  Thermo Scientific™ SH30967.01
Code produit. 17880657
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les récipients pour bioprocédés (BPC) Thermo Scientific Productainer 3D sont utilisés pour conditionner, stocker et transporter des milieux, des tampons, de l’eau pour injection (WFI), des liquides de traitement et des produits biologiques. Les BPC Productainer sont fabriqués avec un film moulé multicouche Aegis5-14 monobloc fabriqué dans une salle blanche appliquant les BPFa.
  • Nos sachets Productainer BPC sont adaptés à un large éventail d’applications de biotraitement. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les BPC Productainer peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés barrière physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
  • Prélèvement—Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage—Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation—Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification—Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage—Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition—Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 L
Aegis 5-14
50 L
Bottom Drain
3 ports
C-Flex