Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, tri-clamps
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 l
200 l
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 200 l |
| À utiliser avec (application) | Single-Use Bioprocessing |
| Quantité | 200 L |
| Tubing Style | TPE |