Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 l
500 l
2 000 l
Conditionnement:
5 pièces
Spécification
Spécification
| Concept écologique | 200 L |
| Capacité (métrique) | 100 l |
| Description du film | 100 L |
| À utiliser avec (équipement) | 50 L |
| À utiliser avec (application) | Single-Use Bioprocessing |
| Quantité | 200 L |
| Gamme de produits | 50 L |
| Tubing Style | C-Flex |