Learn More
Thermo Scientific™ Cryomed™ avec OPC UA, usage général
Les congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific Cryomed OPC UA sont conçus dans un souci de fiabilité, protection et traçabilité des données, pour la préparation de vos échantillons et de vos besoins en matière de BPF.
Brand: Thermo Scientific™ TSCM34FV
Description
Pour les clients dans le domaine de la thérapie cellulaire et génétique et la production de vaccins, le CryoMed avec OPC UA fournit des résultats de congélation précis et reproductibles qui protègent les échantillons contre la congélation intracellulaire.Le CryoMed dispose des capacités de communication série (Ethernet) OPC UA, est livré avec des certifications d’usine standard, fournit une traçabilité améliorée des données via une interface utilisateur à écran tactile et offre des profils de congélation personnalisables tout en prenant en charge les besoins de la norme 21 CFR partie 11 et BPF.
Fonctionnement convivial avec une meilleure traçabilité des données
- L’écran tactile intuitif permet une configuration, un fonctionnement et une revue faciles d’un cycle de congélation
- Protocole de communication série OPC UA (Ethernet)
- Certificats délivrés en usine
- Six profils de congélation prédéfinis et un espace pouvant accueillir jusqu’à 14 profils de congélation définis par l’utilisateur et “personnalisés”
- L’interface utilisateur à écran tactile intégrée consigne l’utilisation et les événements pour satisfaire aux exigences de la norme 21 CFR part 11
- L’exportation de données USB des journaux d’exécution de fichiers .pdf satisfait aux exigences de la norme 21 CFR part 11
- Sécurité des utilisateurs :3 niveaux d’accessibilité des utilisateurs
- La fonctionnalité “exécution en dernier” permet l’exécution consécutive du même profil par un toucher de bouton
- Le logiciel d’interface PC offre des fonctions d’exploitation à distance, un bilan des performances et la création de profils personnalisés
Suivi de l’exécution en temps réel pour la protection des échantillons
- Les températures de la chambre et de l’échantillon sont surveillées par des thermocouples de type T, ce qui élimine le temps de latence et permet une réactivité “en temps réel”
- Alarmes standard pour alerter les utilisateurs en cas de pannes de thermocouple, dysfonctionnement de l’élément chauffant, limites de température haut/bas, suivi de la température, panne d’alimentation et fin de cycle
- Contact pour report d’alarme à distance
- Imprimante thermique en option
Performances de température fiables pour une utilisation à haut débit
- Les électrovannes doubles sont conçues pour équilibrer le volume d’injection LN2 pour un contrôle précis de la température et une congélation accélérée
- L’indicateur de maintenance préventive pour le remplacement du solénoïde LN2 limite les temps d’arrêt
- Contrôle de la température et uniformité grâce à un système de manipulation de l’air et d’anneau d’injection d’azote liquide
- Compatible avec les techniques de nettoyage VHP
- Mousse isolante respectueuse de l’environnement
- Acier inoxydable de type 304 avec revêtement externe peint
Garantie variant selon les régions.Contactez votre représentant local pour en savoir plus.
Specifications
Usage général avec imprimante, 1,2 pi3 (34 L) | |
-180°C à +50°C | |
Acier poudré | |
Interface utilisateur à écran tactile | |
Chargement par l’avant | |
13 x 13 x 12 in (33 x 33 x 30,5 cm) | |
Oui | |
Compatible avec Thermo Fisher Connect | |
CEE 7/7 | |
< 800 |
Congélateur à débit contrôlé | |
Acier inoxydable | |
CE | |
La garantie varie selon les régions. Consultez votre responsable de compte local pour obtenir plus d’informations. | |
24,3 x 43,3 x 21,7 in (61 x 109,9 x 55,1 cm) | |
USB et OPC UA (Ethernet) | |
Logiciel d’interface PC pris en charge | |
12 A | |
220 à 230 V, 50 à 60 Hz | |
174 lb |