Learn More
Nabertherm™ Four de chambre série LH 1300 avec contrôleur B500
Isolation robuste à base de briques réfractaires légères.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
Marque:  Nabertherm™ LH0232NKNE
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 161.00000kg
Code produit. 17387949
  • 7460.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Température maximale :1300°C
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
  • Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
  • Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
  • Isolation multicouches sans fibre à base de briques réfractaires légères et isolation unique de secours
  • Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
  • Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
  • Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
  • Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
  • Verrouillage rapide sur la porte
  • Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
  • Support inclus
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
B500
Jusqu’à 1 300°C
860 x 680 x 1215 mm
15 L
250 x 250 x 250 mm
170 kg