Learn More
BINDER™ Incubateur à CO2 série CB-S avec stérilisation à air chaud
Les incubateurs CB-S solides et abordables conviennent aux applications de culture cellulaire courantes dans le domaine de la production cellulaire, en particulier dans les milieux universitaires.Ils sont résistants à la contamination grâce à une stérilisation à l’air chaud de 180°C et à un pH stable fiable grâce aux mesures de CO2 par IR.
Marque:  BINDER™ 9640-0003
7562.16 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 116.00000kg
Code produit. 17373693
  • 10624.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
  • Les cultures cellulaires Safe bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiabilité : des conditions optimales constantes pour les cellules
  • Intelligence : une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
  • Économie  fonctionnement efficace sans consommables
  • Système d’humidification avec protection contre la condensation
  • Concept anti-contamination testé et éprouvé avec stérilisation à air chaud à 180°C
  • Capteur de CO2 avec technologie IR à faisceau unique
  • Chambre interne sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support d’étagère
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de CO2 Venturi
  • Contrôleur PID avec écran LCD transparent
  • Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
  • Système de dépannage avec alarme visuelle et acoustique
  • Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme à tension nulle
  • Raccords intérieurs en cuivre composés d’étagères en cuivre et d’un bac à eau plaquée en cuivre
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sécurisée et une optimisation de l’espace
  • Inverseur de bouteille de gaz pour le raccordement de deux bouteilles de gaz à un ou deux incubateurs
  • Spécification
    Spécification
    9.4 cu. ft.
    10 kg
    267 L
    0 à 20%
    Intérieur sans ventilateur
    Aucun
    Acier inoxydable
    3 std./8 max.
    Aucun
    De 6°C au-dessus de la température ambiante à 50°C
    LCD
    Capteur IR
    620 x 575 x 750 mm
    122 kg
    1,5 kW
    50/60 Hz
    22 lb.
    CBS260-230 V, standard, Solid.Line série CB-S - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
    Acier inoxydable
    Capteur IR
    Naturel
    Pas d’éclairage
    1
    1 à 21%
    NEMA 5-20P
    Étuves à CO2
    CBS260-230 V
    IR sensor
    740 x 885 x 1020 mm
    230 V
    6,5 A
    Promotions
    Prestations de service