Learn More
BINDER™ Chambres climatiques à conditions constantes série KBF-S ECO intégrant la technologie Peltier
Grâce à la technologie Peltier avec dissipation de la chaleur brevetée, les enceintes climatiques à conditions constantes KBF-S ECO sont les plus économes en énergie sur le marché tout en étant très silencieuses pendant leur cycle de fonctionnement.
Marque:  BINDER™ 9020-0419
20258.75 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 322.00000kg
Code produit. 17353693
  • 21325.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Plage de températures : 0°C à +70°C (max. 24°C en dessous de la température ambiante)
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 80 %
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Alimentation en eau indépendante via le réservoir
  • LCD pour afficher la température et l’humidité ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable, supports de tablette inclus
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, Ø 30 mm, gauche
Spécification
Spécification
36 cu. ft.
45 kg
1020 L
Pas d’éclairage
2 std./15 max.
10 à 80 %
Chambres climatiques à conditions constantes
KBFSECO1020-230 V
1432 x 1266 x 1925 mm
200 V
5,3 A
99.2 lb.
KBFSECO1020-230 V, standard, Solid.Line série KBF-S ECO - Chambres climatiques à conditions constantes avec technologie Peltier, 1020 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Acier inoxydable
Acier inoxydable
NEMA 5-20P
(max. 28°C en dessous de la température ambiante) : 0°C à +70°C
LCD
973 x 836 x 1250 mm
322 kg
1,2 kW
50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service