Learn More
Nabertherm™ Fours à moufle à isolation avec porte à guillotine
Pour la recherche et les applications en laboratoire.
Marque: Nabertherm™ L-155H3ANO
Description
- Chauffage bilatérale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
- Porte à guillotine (LT) avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
- Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz protecteurs ou réactifs non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
Spécification
C550 | |
3,5 kw | |
530 mm | |
625 mm |
15 L | |
340 x 260 x 170 mm | |
630 mm |