Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur sous vide centrifuge réfrigéré SpeedVac™ SRF110 et rotors
Traitez les échantillons biologiques sensibles à la chaleur en toute confiance. Ce système SpeedVac réfrigéré utilise des technologies de pointe en matière de centrifugation, de vide et de chaleur pour éliminer les solvants et concentrer les échantillons biologiques sensibles à la chaleur tout en préservant l'intégrité des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ SRF110P2-230
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Code produit. 17334651
  • 22300.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
Description
SpeedVac™ SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to your lab. It offers unique programming capabilities to maintain chamber temperature pre and post sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules. They are ideal for evaporation of aqueous based solvents, buffers, and HPLC fractions. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
Le concentrateur à vide réfrigéré modulaire SRF110 offre une flexibilité pour tout espace de paillasse.  Le SRF110 peut être configuré en fonction de vos besoins d’applications. Choisissez parmi une large gamme de composants ThermoFisher Scientific appropriés tels que les pompes, le piège à vapeur et des accessoires supplémentaires pour configurer la concentration sous vide personnalisée.  Pour une expérience pratique en matière d’achat, choisissez parmi les options du kit SRF110P1 (configuration modulaire) et SRF110P2 (configuration semi-intégrée). Chaque kit est conçu pour inclure les composants requis pour une configuration pratique SpeedVac.
  • Le SRF110 offre une capacité de programmation unique pour maintenir la température de la chambre avant et après l’analyse des échantillons et éviter ainsi la dégradation thermique d’échantillons thermosensibles tels que les protéines, les enzymes et d’autres biomolécules
  • Idéal pour l’évaporation de solvants aqueux non agressifs, de tampons, de fractions HPLC, etc.
  • Trois programmes prédéfinis avec option de stockage pour 9 programmes maximum
  • Plage de températures allant de -4°C à 100°C (incrément de 1°C)
  • Alignement automatique et mécanisme de rotor à libération rapide
  • Rotor hexagonal (RF132) inclus avec l’achat de SRF110
  • Reportez-vous à la liste des rotors disponibles à l’achat et à utiliser avec le modèle SRF110
  • Produits électroniques : 115 V CA (60 Hz, 16 A) et 230 V CA (50 Hz, 8 A)
  • Certifications : UL, CE, UKCA, CC, marquage RCM.
  • Conformité au gaz F : oui (EPA-SNAP et EU)
  • Le kit SRF110P1 comprend un SpeedVac réfrigéré (SRF110), un rotor hexagonal (RF132), une pompe à huile (VLP120-115), un piège à vapeur (RVT450-115), une tubulure universelle (UTP-TYG), une flacon de condensation en verre avec une capacité 4 litres (GCF400), un bouchon en verre (FC400) et une bouteille de liquide de transfert thermique Cryocool™ (SCC1) d’un litre
  • Le kit SRF110P2 comprend un SpeedVac réfrigéré (SRF110), un rotor hexagonal (RF132), un système de vide universel (UVS450), une tubulure universelle (UTP-TYG), un flacon de condensation en verre avec une capacité de 4 litres (GCF400), un bouchon en verre (FC400) et une bouteille de liquide de transfert thermique Cryocool™ (SCC1) d’un litre
Prestations de service
1 an
Spécification
Spécification
CE, UKCA, KC, RCM
108 lb
Chambre en aluminium revêtue
Acier poudré
43 kg
49 kg
(-4)°C à (+100)°C
Kit de concentrateur sous vide centrifuge réfrigéré de capacité moyenne avec système sous vide universel, rotor, accessoires, 230 V, 50 Hz, 8 A
95 lb
56 x 37 x 43 cm
Promotions
Prestations de service