Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de stockage cryogénique à haut rendement CryoExtra™ avec batterie de secours, 1745 L
La série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant ainsi une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Marque:  Thermo Scientific™ CE8180BB
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 781.00000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Code produit. 17324650
  • 83700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Conception pour le stockage en phase liquide et en phase vapeur, la série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Flexibilité
  • CryoExtra accepte les racks verticaux et horizontaux
  • Ergonomique pour l’utilisateur et espace de travail pratique et intégré
  • Conçu pour le stockage en phase vapeur
  • Étape de pliage pour le confort de l’utilisateur
Qualité
  • Uniformité de température exceptionnelle
  • Grand affichage de la température à DEL
  • Couvercle verrouillable pour protéger les échantillons
  • Moniteur et alarmes de température avancés
  • Contrôle de niveau LN2 basé sur microprocesseur
Inclut :
Système intégré de batterie de secours : alimentation grâce à la batterie utilisée pour maintenir l’alimentation du dispositif de commande pour les mises à jour de température et de niveau pendant une coupure de courant.
Tuyau flexible en acier inox de 0,5 po, évasement de 45°, 1,8 m (6 po)
Matériel nécessaire :
Cuve d’alimentation LN2 basse pression, 22 psi (vendu séparément)
Compatibles avec :
Demandez à votre représentant du service client des racks et accessoires pour les systèmes de stockage CryoExtra.
Remarque :
Hauteur du produit : 77 po pour CryoExtra 20 et CryoExtra 40, 88 po pour CryoExtra 80, 93 po pour CryoExtra 94
Informations de commande :
  • Racks, boîtes, cadres et dispositifs d’élévation en option permettant de créer un système d’inventaire organisé qui assure un stockage optimal en phase liquide ou vapeur. Pour plus d’informations, contactez votre service client ou votre responsable de compte.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
Stockage cryogénique LN2 à remplissage automatique
1745 L
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Roulettes de 3 in (standard)
60 in
1524 mm
Raccord d'accès pour sonde indépendante
110/230 V
50/60 Hz
2365 lb
1721 lb
Flacons (80600 x 2 ml)
61,62 f^3
1
Vide
CE
60 x 60 x 68,19 in (1524 x 1542 x 1732 mm)
25 in
635 mm
0,73A à 110 V et 0,35A à 230 V
100 - 230V
80 600 flacons de 2 ml (capacité maximale)
1075 kg
781 kg