Learn More
Nabertherm™ Four à moufle série LT 1300 avec contrôleur C550
Le rayonnement libre des éléments chauffants des tubes de support dans la chambre du four garantit des délais de chauffage particulièrement courts.L’isolation en brique réfractaire légère et robuste autorise une température maximale de travail de 1 300°C.
Marque:  Nabertherm™ L-055H3ANO
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 46.00000kg
Code produit. 17317869
  • 5690.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Température maximale :1300°C
  • Chauffage bilatérale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
C550
Jusqu’à 1 300°C
170 x 200 x 130 mm
42 kg
5 L
Porte à guillotine
450 x 490 x 900 mm