Learn More
Nabertherm™ Four de fusion avec le contrôleur R7
Ces fours de fusion compacts conçus pour la fusion de métaux et d’alliages non ferreux, sont uniques et offrent de nombreux avantages techniques.Conçus comme des modèles de table, ils peuvent être utilisés pour de nombreuses applications de laboratoire
Marque:  Nabertherm™ KC0443IENC
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 306.00000kg
Code produit. 17307849
  • 30210.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2024
Description
  • Température maximale de 1 400°C
  • Dimension du creuset 3 L
  • Conception compacte pour paillasse, vidage simple du creuset par système basculant avec amortisseur à gaz
  • Contrôleur R7
Spécification
Spécification
R7
3 L
Jusqu’à 1 400°C