Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CR CO2 Incubators, 165 L
The Forma Steri-Cycle i160 CR is the first of it's kind, a certified cleanroom-compatible CO2 Incubator. Designed with both active particle control and rigorous cleaning compatibility in mind, this incubator sets the standard for cleanroom incubation. A factory compliance acceptance package is included to support the documentation needs commonly found in GMP settings.
Marque: Thermo Scientific™ 51033778
Description
Introducing the first-to-market, certified cleanroom compatible CO2 Incubator, 3rd party validated to be appropriate for use ISO Class 5 and GMP grade A/B environments in accordance with ISO 14644-1. Featuring next-level particulate and contamination control, increased compatibility with cleaning procedures in the cleanroom, and documentation to support the validation process, this incubator sets the standard for transitioning for research to commercial settings.
NOUVELLE conformité aux BPF et salles blanches certifiée
- Compatibilité certifiée conforme aux normes DIN EN ISO 14644-1 pour les environnements ISO de classe 5 et les BPF de grade A/B
- Système actif de contrôle des particules - technologie en attente de brevet contrôlant le nombre de particules libérées dans la salle blanche
- Boîtier extérieur en acier inoxydable brossé avec indice IP54 pour une meilleure compatibilité avec le nettoyage
- Documentation fournie pour prendre en charge les processus de validation rapides et en temps opportun
Cuve à chauffage direct
- Cuve en acier inoxydable électropoli de 165 L, à faible encombrement et facilement empilable
- Étagères perforées, réglables
Débit d’air actif THRIVE
- Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
- Récupération rapide de tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
- Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA ISO 5
- HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
- Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de cinq minutes
- Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité protégé
- Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
- Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
- Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
Capteurs et sondes in situ
- Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
- Capteur de CO2 infrarouge (IR) à faisceau unique et à double longueur d’onde
- Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
Cycle de défection haute température Steri-Run
- Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
- Le cycle à 180°C garantit une stérilisation uniforme de 6 logs sur toutes les surfaces de la chambre
Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
- Écran lumineux, monté sur la porte pour un accès et une visibilité aisés
- Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Spécification
164 L | |
USB, 4 à 20 mA | |
165 L | |
1 à 20 % | |
LED | |
En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % | |
Température ambiante +3°C à 55°C | |
Réservoir d’eau intégré couvert | |
34,6 x 25,1 x 35,4 po (88 x 63,7 x 90 cm) | |
230 V, 50 Hz |
CE, CSA | |
Incubateur unique de 165 L comprenant un capteur IR, une sortie de données de 4 à 20 mA et un pack d’acceptation de conformité en usine. | |
Acier inox électropoli | |
Capteur IR | |
Acier inoxydable | |
>93 % à 37°C | |
Incubateur à CO2 | |
22,7 x 18,5 x 23,9 po (57,6 x 47 x 60,7 cm) | |
183 lb |