Learn More
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables - chariot mobile
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marque: BUCHI 11L200PH2412101101
Description
- Lyophilisation de haute qualité (55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation
- L’interface intuitive permet d’afficher tous les paramètres de processus en un seul coup d’œil
- Une chambre de séchage modulaire est adaptable aux besoins de l’application
- Accès facile aux vannes de connexion, aux capteurs et aux pompes à vide
- Le chariot mobile permet un placement pratique à côté de la paillasse de laboratoire
Caractéristiques
- La différence de température peut être utilisée avec les capteurs de température de produit en option pour la détermination des points de virage
- L’état de protection de l’échantillon réduit la pression et arrête le chauffage si la température de l’échantillon dépasse les paramètres définis
- Chambres de séchage flexibles avec des distances réglables pour les tablettes
- Une interface supplémentaire peut être ajoutée et placée à l’extérieur de la hotte d’aspiration pour contrôler le processus à l’extérieur
- Des services complets sont disponibles pour le support des applications, la formation, la maintenance préventive et la documentation QI / QO
Infinite Control™
- Fonctionnement et manipulation aisés des méthodes
- Enregistrement de données et création de rapports personnalisés
- Schéma et diagramme du processus en temps réel
- Économie d’échantillons précieux grâce à l’état de protection de l’échantillon
- Accès aux paramètres de processus sur n’importe quel périphérique avec des notifications Push pratiques
Spécification
6 kg | |
R507 sans CFC | |
Acier inoxydable | |
Infinite-Control™ | |
Non | |
Lyophilisation, sublimation | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (max) |
-55°C à +30°C | |
Lyovapor™ L-200 Pro Control | |
4 étagères pouvant chauffer | |
max. | |
Pfeiffer Duo 6 | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (ergot) | |
50 Hz | |
75 kg |