Learn More
BINDER™ Série LIT MK - Enceintes de test pour batteries avec équipement de sécurité pour la régulation rapide de la température
Les chambres LIT MK conviennent parfaitement aux tests de vieillissement, de performance et sous contrainte dans l’assurance qualité ou de la production de batteries. Pour une sécurité maximale, toutes les chambres sont conçues avec un dispositif de détection et d’extinction incendie.
Marque: BINDER™ 9020-0403
Description
- Plage de températures : -40°C à +110°C
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 2 lorsque la température est réglée sur +120°C
- Clapet de décharge de pression réversible en acier inoxydable installé au milieu en haut de l’unité
- Mécanisme amélioré de verrouillage des portes avec supports renforcés
- Surveillance du CO, du H2, de l’O2et de la température dans l’atmosphère de la zone de test
- Équipement d’inertisation
- Extinction d’incendie lié au CO2
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Protection programmable contre la condensation pour les échantillons
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- 1 portoir en acier inoxydable, peut être placé librement
- Réfrigérant R-452A sans CFC
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
- TÜV SÜD confirme que les chambres LIT MK 240 et LIT MK 720 conviennent au niveau 6 de l’EUCAR
Specifications
40 kg | |
Ethernet, USB | |
734 L | |
Chambre de préchauffage APT.line™ | |
Prise CEE 16 / 6 H 5 broches | |
Écran tactile TFT | |
Test de batterie | |
4 K | |
LITMK720-400 V | |
LIT MK | |
0,3 à 2,0 K | |
1200 x 600 x 1020 mm | |
600 x 1200 x 1020 mm | |
570 kg | |
400 V | |
16 A |
Écran tactile | |
LITMK720-400 V, standard, série LIT MK - Chambres de test de batterie avec dispositif de sécurité pour les changements rapides de température, 734 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acier inoxydable | |
LED | |
-40°C à +110°C | |
Une porte | |
3600 W (à 25°C) | |
60 min de -40°C à +110°C | |
1 | |
Réfrigérant R-452 A sans CFC | |
2 ans | |
1898 x 1186 x 2221 mm | |
769 kg | |
400 V 3 ∼ 50 Hz | |
8,7 kW | |
50 Hz |