Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Series SL1 Plus
Conception ergonomique, interface utilisateur standard à haut contraste pour jusqu'à 6 programmes sauvegardés avec un fonctionnement simple par bouton poussoir pour les applications de routine.
Marque:  Thermo Scientific™ 75009630
6289.50 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 92.00000kg
Code produit. 17190589
  • 8985.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
The SL1/SL1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display.  Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
  • Facilité d’utilisation :
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
    • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
    • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
    Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
    • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
    Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
    • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
    Conception à faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Spécification
Spécification
EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15
4 x 400 ml avec le rotor TX-400
15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2)
LED
Faible consommation d’énergie, moins de déchets
stockez jusqu’à 6 programmes
9 profils d’accélération/10 de décélération
À l’unité
Détection de déséquilibrage SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs
14,2 x 24,6 x 26 po (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Microprocesseur
25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
Oui
Direct à induction sans charbons
le rotor doit être acheté séparément
Usage général uniquement
Jusqu’à 6 programmes via un bouton-poussoir et une interface LCD à contraste élevé
Non
Centrifugeuse multifonction
208/230 V
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service