Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marque:  Thermo Scientific™ 51033554
10479.44 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 83.00000kg
Code produit. 17144961
  • 14180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-10-2024
Description
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Cuve à chauffage direct
  • Cuve en acier inoxydable électropoli de 165 L, à faible encombrement et facilement empilable
  • Étagères perforées réglables
  • Porte extérieure réversible pour plus de flexibilité
  • Débit d’air actif THRIVE 
  • Le ventilateur de la chambre distribue doucement l’air propre et humidifié dans toute la chambre, assurant des conditions homogènes
  • Récupération rapide de tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
  • Filtration HEPA ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
  • Réservoir d’humidité protégé
  • Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide qu’avec d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
  • Cycle de défection haute température Steri-Run
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Le cycle à 180°C garantit une stérilisation uniforme de 6 log sur toutes les surfaces de la chambre
  • Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Écran lumineux, monté sur la porte pour un accès et une visibilité aisés
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Spécification
Spécification
164 L
165 L
Capteur CT
Acier inoxydable (18/8)
< 93 % à 37°C
Incubateur CO2
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
230 V, 50/60 Hz
Incubateur à CO2 à chambre unique Forma Steri-cycle i160
Cuivre
LED
En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C
Réservoir d’eau intégré couvert
34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm)
Promotions
Prestations de service