Learn More
Fisherbrand™ Pack de culture cellulaire GT4 Expert pour centrifugeuse
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application !Le kit d’experts pour centrifugeuse Fisherbrand™ GT4 est un kit de centrifugeuse à application pour assurer une commande rapide et pratique de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
Marque:  Fisherbrand™
5775.19 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 112.00000kg
Code produit. 17141925
  • 8570.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Easy to Use:
    • Exceptional capacity to process 40x50 ml conicals in one run, under biocontainment certified lids
    • Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
    • Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
    • Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
    • System saves time when switching between applications
    • Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
    • Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips
    • System has glove-friendly, one-handed open/close capability
    • System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
    • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
    • Technology optimizes safety and improves separations
    Space-Saving Design:
    • Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
    Energy Efficient:
    • System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Spécification
Spécification
25 830 x g
Non
Sachet de culture cellulaire GT4 Expert, ventilée
Sachet de culture cellulaire GT4 Expert pour centrifugeuse ventilée
50/60 Hz
Fisherbrand
Centrifugeuse, 4 rotors de 1 000 ml, godets, couvercles de confinement biologique, adaptateurs coniques de 50 ml, adaptateurs coniques de 15 ml
Oui
Oui
200/230 V
Promotions
Prestations de service