Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator with Cell Locker™ System
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 incubator with the Thermo Scientific™ Cell Locker™ System combines our leading technology with an innovative, proprietary solution of removable, protected chambers designed for improved culturing efficiency and security for sensitive cultures, such as stem and primary cells, used in cutting edge applications.
Marque: Thermo Scientific™ 51033583
Description
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 incubator with the Thermo Scientific™ Cell Locker™ System combines our leading technology with an innovative, proprietary solution of removable, protected chambers designed for improved culturing efficiency and security for sensitive cultures, such as stem and primary cells, used in cutting edge applications.
Incubateur à CO2 avec système Cell Locker
- Chambre intérieure de 165 L avec la nouvelle configuration divisée en 6 parties avec portes intérieures étanches aux gaz, et dotée de 3 étagères, conçues pour accueillir 6 chambres Cell Locker individuelles.
- Choix d’intérieurs de chambre en acier inox électropoli ou en cuivre pur à 100 %.
- Capteur de CO2 IR sans ampoule thermorésistant (IR180Si).
- La technologie de flux d’air THRIVE offre une stabilité accrue, une grande uniformité et une récupération rapide.
- La filtration HEPA de classe ISO 5 garantit une qualité d’air de type “salle blanche” dans la chambre.
- L’interface tactile Thermo Scientific ICAN permet un contrôle en un coup d’œil et offre une visibilité complète des données pour surveiller toutes les interactions et tous les paramètres de l’incubateur.
- Le cycle de stérilisation Thermo Scientific Steri-Run à la demande, pendant la nuit et à 180ËšC, permet une stérilisation totale de la chambre (à l’exclusion des chambres Cell Locker) à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 12 log
Stabilité des conditions
- Les cultures passent plus de temps dans des conditions qui imitent le mieux l’état in vivo.
- Lorsqu’une chambre Cell Locker est ouverte, les autres chambres Cell Locker maintiennent des conditions stables, préservant ainsi l’environnement in vitro.
- Les conditions restent stables dans ces variations spatiales - température +/-0,3ËšC, humidité +/-3 % et CO2 +/-0,2 %.
- Pour obtenir des résultats cohérents, l’uniformité dans chaque chambre Cell Locker est de +/-0,3ËšC
- En comparaison avec la porte en verre simple standard, la baisse de température dans la chambre Cell Locker ouverte est réduite de 50 %.
- Avec le système Cell Locker, la consommation de gaz due à une ouverture de porte est réduite de 50 %, ce qui permet un gain de temps et d’argent.
Protection de l’échantillon
- Les chambres individuelles permettent de bénéficier d’une sécurité optimale contre les contaminations croisées, toujours coûteuses.
- Chaque chambre Cell Locker individuelle est en fait une chambre de quarantaine.
- Les filtres à membrane double 0,2 μm permettent la circulation de l’air mais excluent les contaminants microbiens.
- Le filtre à membrane remplaçable de 0,2 μm présente une taille de pores effective de 0,02 μm lorsqu’il filtre l’air. Il est hydrophobe, oléophobe et résistant aux solvants organiques. Il répond en outre aux normes de biosécurité et de faible cytotoxicité.
- Des tests indépendants réalisés par des tiers ont validé la protection contre les microorganismes en circulation (en cas d’utilisation selon les instructions)
Souplesse d’utilisation
- Le système Cell Locker peut être configuré pour répondre aux besoins uniques de votre laboratoire.
- Différents types de cellules, d’échantillons, d’utilisateurs ou de projets peuvent être séparés dans un espace d’incubation partagé.
- Chaque chambre Cell Locker contient 9 flacons de culture cellulaire T-75, 20 plaques à 6 puits ou 24 plaques à 96 puits.
- Les boîtes et flacons peuvent être retirés individuellement sur un plateau de travail ou à l’intérieur de la chambre Cell Locker, avec un couvercle de transport (en option) pour protéger les échantillons de l’air extérieur.
- Le plateau antidérapant glisse vers l’extérieur afin de permettre l’accès aux récipients de culture. Le plateau entier peut également être retiré.
- La chambre Cell Locker peut être désinfectée manuellement ou autoclavée.
Spécification
164 L | |
Chambre simple de 165 L en cuivre configurée pour le système Cell Locker (chambres Cell Locker commandées séparément) | |
Cuivre | |
Capteur IR | |
Acier inoxydable (18/8) | |
< 93 % à 37°C | |
Incubateur CO2 | |
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm) | |
183 lb |
USB et 4 à 20 mA en option | |
165 L | |
1 à 20% | |
LED | |
En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % | |
Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C | |
Réservoir d’eau intégré couvert | |
34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |