Learn More
Applied Biosystems™ Système d’analyseur génétique SeqStudio™ avec SmartStart
L’analyseur génétique Applied Biosystems SeqStudio est un système d’électrophorèse capillaire fluorescent à 4 capillaires conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique.
Marque: Applied Biosystems™ A35644
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’analyseur génétique Applied Biosystems SeqStudio est un système d’électrophorèse capillaire fluorescent à 4 capillaires conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique
- En alliant une extension de garantie à l’achat de votre système, contribuez à prolonger la durée de vie de votre investissement. Ces kits comprennent le système, SmartStart et une extension de garantie.
- Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Temps de manipulation réduit pour la configuration grâce à la cartouche de réactifs intégrée (cartouche SeqStudio)
- Flexibilité de l’application pour exécuter le séquençage de Sanger et l’analyse de fragments sur la même opération
- Connectivité : Connexion Wi-Fi ou Ethernet câblée
- Fonction de surveillance à distance en ligne
- Suivi de l’utilisation des consommables par marquage d’identification par fréquences radio (RFID)
- SmartStart est exécuté par un chercheur d’application de terrain (Field Application Scientist) de votre laboratoire. SmartStart vous aide à :
- Être rapidement opérationnel
- Vous connecter à votre réseau local et au cloud
- Choisir les réactifs et consommables appropriés pour répondre à vos besoins
- Le contenu varie en fonction de votre niveau de connaissance et d’expérience.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
SeqStudio™ | |
Système + SmartStart | |
Analyse de fragments | |
49,5 cm | |
64,8 cm | |
44,2 cm |
Plaque à 96 puits, barrette à 8 tubes | |
Température ambiante | |
19,48 in | |
25,5 in | |
17,4 in | |
100 V à 240 V |
Usage exclusivement réservé à la recherche