Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series
Carry out high-volume culturing with a high-level of contamination control with these stackable Thermo Scientific Forma Steri-Cult CO2 Incubators - CTS Series, complete with documentation and validation to support GMP production needs
Marque:  Thermo Scientific™ 3308CTS
Informations supplémentaires : Poids : 150.00000kg
Code produit. 16843450
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubators Cell Therapy Systems (CTS) Series consist of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Forma Steri-Cult incubators offer the ultimate protection for high-value cultures with every element of their design, from the ISO Class 5 HEPA filtration system to their easy cleaning processes and proven automated sterilization cycles. As the largest capacity stackable CO2 incubator in the market today, the CTS Series supports cell therapy needs from research to high volume production, providing the documentation critical to validation every step of the way.
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ sont conçus pour répondre aux besoins des découvertes rapides d’aujourd’hui grâce à des mises à jour s’exécutant de manière fiables et avec un risque de contamination minime pour accélérer votre travail. En commençant par la qualité que pouvez attendre de Thermo Fisher, les incubateurs Steri-Cult™ ont ajouté des fonctionnalités qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure dans votre travail.• Contrôle total de la contamination : stérilisation éprouvée de 12 log pour les cultures de haute valeur, filtration HEPA en chambre permettant des conditions de chambre ISO de classe 5, et un système d’humidification externe• Capacité de mise en culture empilable maximale disponible, idéale pour la mise en culture à haut rendement. • Système d’humidification actif et capteur de CO2 infrarouge avec ventilateur en chambre pour une viabilité cellulaire optimale. • Conçu pour un nettoyage facile avec la chambre intérieure en acier inox 100 % électropoli. • Compatible avec les protocoles d’installation de BPFa et les procédures de salle blanche courantes comme la technologie de biodécontamination par peroxyde d’hydrogène vaporisé (VHP) STERIS
Spécification
Spécification
8,2 ft3
4-20 mA
232,2 L
0 à 20%
DEL
95 %, contrôlable
Incubateur à CO2
Module de test d’acceptation en usine, entretien sur site IQ/OQ
68,6 x 88,9 x 100,1 cm (27 x 35 x 39,4 in)
230 V, 50/60 Hz
UL, cUL, CE
Incubateur 232 L simple
Acier inox électropoli
Capteur IR
Acier inoxydable
Température ambiante + 5°C jusqu’à 50°C
Réservoir d’humidité externe
52,3 x 52,8 x 83,8 cm (20,6 x 20,8 x 32,8 in)
330 lb
230 V
Promotions
Prestations de service