Learn More
Lauda™ Bain-marie à agitation Hydro H 20 SOW avec fiche CEE7/7
Bain-marie à agitation pour des températures exactement reproductibles
Marque:  Lauda™ L002910
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 35.00000kg
Code produit. 16659345
  • 4920.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-10-2024
Description
  • Écran LED facile à lire
  • Réglage et affichage des valeurs de température par incréments de 0,1°C.
  • Clavier à membrane avec symboles concis
  • Réglage numérique du point de consigne
  • Vitesse réglable en continu, indépendante de la charge, avec démarrage contrôlé avec précaution
  • Contrôleur de température en 1 point
  • protection contre les surtempératures pour un fonctionnement avec des liquides et de l’eau non inflammables et protection contre les coupures d’eau
  • Surveillance électronique du contrôleur de température
  • Bobine de refroidissement en standard
  • Dispositif d’agitation avec démarrage avec précaution et protection contre les surcharges
  • Le dispositif d’agitation est guidé sur les roulements à billes spéciaux résistants à la corrosion
  • Mouvement d’agitation orbital
  • Le panier d’agitation peut être facilement retiré pour être nettoyé
  • Couvrez le cadre avec le canal des condensats
  • Cuve du bain avec robinet de vidange
  • Le couvercle isolant thermique en acier inoxydable à double paroi avec courbure interne empêche l’évacuation des condensats dans les récipients
  • Intérieur du bain, couvercle, panier d’agitation et élément chauffant en acier inoxydable
  • Couvercle et plateau perforé en standard
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 25 à 80°C
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,1 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
    • Puissance max. : 1,5 kW
    • Consommation électrique : 10 A
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 450 x 300 x 160 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 635 x 505 x 400 mm
    • Amplitude d’agitation : 14 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Spécification
    25°C à 80°C
    230 V