Learn More
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque: Sartorius BCA5201-1S
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Certificat CE, CSA pour le Canada | |
Sans étalonnage interne | |
Technologie tactile graphique intuitive | |
Verre, PBT, acier inoxydable | |
≤0,9 seconds | |
0,2 A |
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB | |
5200 g | |
100 mg | |
Balance électronique de précision | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |