Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Smart2Pure™ Pro
Tout en un ! Le système Smart2Pure™ Pro est un système compact qui convertit l’eau du robinet afin qu’elle soit conforme à la norme ASTM type 1. Le Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH permet de choisir entre un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable et une capacité de distribution d’eau conforme à la norme ASTM de type 1 et de type II.
Marque: Thermo Scientific™ 50157872INS
Description
Des économies sur le long terme :
- Purification d’eau à travers des cartouches indépendantes équipées de raccords rapides Aquastop pour un remplacement rapide
- Cartouches d’osmose inverse du module 1 permettant d’éliminer jusqu’à 99 % des impuretés de l’eau du robinet
- Le module 2 comporte une cartouche de polissage contenant une résine ultra-pure de haute qualité pour une pureté homogène et une longue durée de vie des cartouches.
Une solution conviviale :
- Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit
- Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale
- Interface utilisateur simplifiée
Installations possibles :
- Installation sur une paillasse de laboratoire
- Montage mural
Nouvelles caractéristiques :
- Le mode de veille automatique, lorsque le système n’est pas utilisé, permet de refaire circuler l’eau dans le système afin d’en maintenir la pureté
- Le détecteur de fuites coupe l’alimentation en eau et le système en cas de détection de fuite
- Des alertes s’affichent et vous indiquent quand remplacer des consommables
- Surveillance de la qualité de l’eau d’osmose inverse
- Ultrafiltre en ligne à surface étendue pour éliminer les endotoxines et les nucléases.
- Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Smart2Pure Pro offre des options de réservoir de 30 ou 60 L :
- Large ouverture permettant un nettoyage manuel, facile et efficace
- Filtres stériles d’aération et débordement du réservoir qui protègent le système contre la contamination par des micro-organismes
- Filtre CO2 (en option) empêchant une augmentation de la valeur de COT, qui serait provoquée par le CO2 absorbé.
- Réservoir en polyéthylène opaque à la lumière
- Pompe de recirculation qui protège l’eau ultra-pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d’arrêt et maintient une valeur de conductivité faible
- Montage mural en option pour un faible encombrement en toute simplicité
- Évacuation avec fond conique permettant une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces.
Distributeur manuel en option :
- Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
Garantie : 1 an, pièces et main-d’œuvre
Spécification
0,99 | |
< 0,01 CFU/ml | |
Non | |
Jusqu’à 1 l/min. | |
Non | |
1 à 6 bars | |
Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 60 L - Système complet | |
< 1 | |
0,12 kW | |
305 mm | |
300 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Type 1 : 0,055 μS/cm et type II : 0,067 à 0,1μS/cm | |
NPT 3/4 po et NPT 1/2 po | |
Robinet | |
Type 1 et 2 | |
1 à 5 ppb | |
Le système complet comprend un système de prétraitement Barnstead avec cartouches, une cartouche de RO/prétraitement, une cartouche de polisseur ultra-pure, un filtre stérile 0,1 μm, une lampe UV, un filtre UF, un réservoir de 60 litres, un filtre d’aération de CO2, un débordement stérile et un support mural | |
1 à 6 bar | |
16 l/h à 10°C | |
16 L/h | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |