Learn More
Sartorius Balance ultra-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
Cubis™ II Semi-Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
Marque: Sartorius MCE6.6S-2S00-F
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser | |
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
± 5 μg | |
Balance Ultra-Micro | |
Module de pesée / électrique 340/315 | |
Module de pesée / électrique 121/61 | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5 %) |
6,1 g | |
1 μg | |
± 3 μg | |
Pare-vent F : À filtre | |
5 sec | |
10 ans | |
240 mm | |
6,4 à 7,1 kg | |
100/240 V (± 10 %) |