Learn More
Thermo Scientific™ Chambre lumineuse verticale, 311 L, acier inox, type 304/1.4301, finition 2B.
Plage de températures : 0°C à 60°C avec lumière, 10°C à 50°C sans lumière, Humidité relative (HR) : < 95 % avec lumière éteinte à 37°C, < 75 % avec lumière allumée à 37°C, lumière : Module d’éclairage fluorescent en option
Marque: Thermo Scientific™ 3906
Requires : Veuillez commander des modules d’éclairage séparément
Description
Les chambres lumineuses verticales Thermo Scientific™ s’adressent à une variété d’applications nécessitant une exposition à l’échantillon avec la lumière, ainsi qu’un contrôle de la température
- Porte pleine livrée en série
- La configuration flexible des modules d’éclairage répond aux exigences relatives à la distance entre l’échantillon et la lumière et au volume de l’échantillon
- Pour répondre aux applications dans des conditions optimales avec des choix de lumière. Une large répartition de la lumière est réalisée avec 7 ampoules
- Trois modules d’éclairage différents sont disponibles pour répondre à des applications spécifiques :
Test de stabilité de l’ICH, traitement de la lumière et de l’exposition aux UV conformément à la directive Q1B
Croissance végétale, traitement du rayonnement rouge/bleu élevé pour des conditions de croissance optimales
Éclosion animale, simulation de la lumière du jour
- Cycles d’éclairage du programme :
Cycles d’activation/désactivation de jour/nuit ou individuels pour chaque jour de la semaine
Simulations aube/crépuscule avec augmentation de l’intensité lumineuse en 3 étapes
Informations sur la commande
Veuillez commander des modules d’éclairage séparément
Certifications
CE
Prestations de service
24 mois, pièces et main-d’œuvre
Spécification
Température et humidité, réglable | |
Sortie à 35 lb / stationnaire à 50 lb | |
CE | |
Contrôle par microprocesseur PID | |
Petite chambre avec lumière verticale | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Acier laminé à froid recouvert de poudre | |
câblé | |
0°C à 60°C avec lumière allumée ; 10°C à 50°C avec lumière éteinte | |
LED numérique double | |
Test de stabilité légère, croissance végétale, éclosion animale | |
Microprocesseur, PID | |
Au-dessus de la température ambiante à 95 % HR avec lumière éteinte / à 75 % HR avec lumière allumée, à 37°C (98,6°F) | |
Polymère en masse | |
Gravité de l’entrée d’eau à 402,76 psi/bar | |
R134A sans CFC | |
778 x 656 mm | |
0,1°C | |
≤ ± 0,1°C avec lumière éteinte / ≤ ± 0,5°C avec lumière allumée, de 20°C à 37°C à 75 % HR | |
2 ans, pièces et main-d’œuvre | |
Résistance de 50 kilohms à 1 mégohm | |
965 x 813 x 1308 mm / 38 x 32 x 51,5 po) | |
325 kg | |
261 kg |
11 pieds cubes | |
Sortie à 15,9 kg / stationnaire à 22,7 kg | |
1/4 ch, refroidissement à l’air | |
Minuterie de dégivrage réglable, réglage d’usine pour deux cycles de dégivrage de 15 min/24 h. | |
311 l | |
Module d’éclairage fluorescent en option | |
2 livrés / max. 11 (2 avec lumière) | |
< 95 % avec lumière éteinte à 37°C, < 75 % avec lumière allumée à 37°C | |
Chambre lumineuse verticale | |
Porte solide | |
≤ ± 5,0 % avec lumière éteinte / ≤ ± 8,0 % avec lumière allumée | |
LED numérique double (installation et lecture directe en % de HR) | |
1 % d’humidité relative | |
Générateur de vapeur, remplissage initial env. 1 L/1 qt. | |
Diamètre interne : 54 mm/2,1 po | |
30,62 x 25,81 in | |
Microprocesseur, PID | |
Pt 100 | |
≤ ± 0,3°C avec lumière éteinte / ≤ ± 2,5°C avec lumière allumée, de 20°C à 37°C à 75 % HR | |
Max. 10 L/2,6 gal par jour | |
787 x 686 x 609 mm / (31 x 27 x 24 po) | |
715 lb | |
575 lb | |
400 V, 50/60 Hz, 3 câble de phase |