Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Sorvall X4 Pro
Rapport encombrement au sol/capacité élevé avec un écran tactile pour la série Pro avec également un traitement et une programmation plus rapides. La solution idéale pour les applications multi-usages nécessitant un grand choix de rotor, de vitesses et de capacité de programmation.
Marque:  Thermo Scientific™ 75009520
11348.28 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 120.00000kg
Code produit. 16340728
  • 13710.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
L’écran tactile de la série Pro facilite la programmation pour obtenir des résultats plus rapides - En outre, accédez et effectuez facilement le suivi de toutes les analyses, de la durée de vie du rotor et de l’état des centrifugeuses. Avec une capacité allant jusqu’à 4 L, y compris 196 tubes sanguins et 96 tubes coniques de 15 ml, AutoLock pour un changement rapide du rotor
Utilisation et conception simples
  • Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide, une surveillance de l’état de la centrifugeuse et un stockage de 100 programmes maximum
  • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
  • Informations de fonctionnement détaillées : affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et précision de la température pour mieux protéger les échantillons.
  • Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe.
  • La technologie innovante du couvercle verrouillable permet de l’abaisser et de verrouiller la centrifugeuse d’un doigt en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
  • Le double système de régulation de la température affiche la température de l’air dans la chambre ainsi que la température des échantillons en vue d’une régulation précise de la température des échantillons pendant le cycle.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III
  • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Facilité d’accès à la chambre pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™
  • Le système de confinement biologique permet une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
  • Peut s’ouvrir / se fermer d’une seule main gantée
  • Certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™
  • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
  • Sécurité optimisée et séparations améliorées
Gain de place
  • Sa taille compacte permet d’économiser l’espace sur la paillasse ou au sol
  • Sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de manipuler les échantillons et de nettoyer l’appareil dans le plus grand confort.
Éconergétique
  • Sa conception vous permet d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie sur les protocoles standards de l’industrie comme la séparation des constituants du sang ou le traitement des tubes coniques
  • Le démarrage et l’arrêt du compresseur de centrifugation programmable peuvent économiser du temps et de l’énergie
Spécification
Spécification
EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15
Thermo Scientific Sorvall X4R Pro-MD, 220 V-240 V, 50 Hz/230 V, 60 Hz
25 830 x g à angle fixe (avec rotor de 30 x 2 ml), 7 164 x g libre (avec rotor BIOShield 1 000 A)
Oui, sans CFC, prétemp. disponible
Direct à induction sans charbons
Faible consommation d’énergie, moins de déchets
Avant, haut et côtés en plastique (PC-ABS) peint avec du vernis 2K (à base PURE), boîtier métallique en acier laminé à froid avec de la peinture en poudre (structuré), le bol à centrifuger est résistant à la corrosion et à haute conductivité thermique (ACIER INOX 1.4301 LAMINÉ À FROID). Les pieds de l’unité sont en caoutchouc.
Choix de 9 vitesses d’accél. / 10 vitesses de décél.
TX-1000
Jusqu’à 99 heures et 59 min 59 s
De -10°C à +40°C, ±2°C
Centrifugeuse de paillasse
Garantie limitée de 5 ans
27,2 in
29,4 in
14,2 in
361 mm
27,2 in
120 kg
1 950 W
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1
Microprocesseur
Tubes sanguins de 196 x 5/7 ml, tubes sanguins de 148 x 9/10 ml, tubes coniques de 96 x 15 ml, tubes coniques de 40 x 50 ml, 6 microplaques, 4 x 1 000 ml BioBottles (avec rotors TX-1000)
Sorvall™
Interface à écran tactile couleur
Achat du rotor et des accessoires Thermo Scientific nécessaires au fonctionnement
la centrifugeuse comprend les éléments suivants dans le kit : manuel d’utilisation en anglais imprimé, clé USB avec 28 langues du manuel d’utilisation, huile de résistance à la corrosion (70009824), cordon d’alimentation pour la tension d’alimentation du pays applicable, déclaration de conformité
Rotor de <64 dB(A) F15-8x50c ; 14 500 tr/min
Jusqu’à 100 programmes, y compris la programmation en plusieurs étapes via l’écran tactile ; y compris les options d’impulsion par programmation
Non
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Possibilité de compter ou de décompter
No
690 x 746 x 361 mm
690 mm
746 mm
33,9 in
861 mm
690 mm
220/240 V
50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service