Learn More
Implen™ Spectrophotomètre UV/Visible multi-canaux à micro-volume NanoPhotometer™ N120
Le Implen NanoPhotometer™ N120 numérise jusqu’à 12 échantillons en 20 secondes seulement. L’analyse quantitative de l’ADN, de l’ARN et des protéines n’a jamais été aussi rapide. Fonctionnement intuitif de l’écran tactile, faible encombrement et intégration du réseau pour un fonctionnement pratique en laboratoire. Technologie brevetée sans réétalonnage. Fabriqué en Allemagne.
Marque:  Implen™ N120-Touch
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.20000kg
Code produit. 16309021
  • 18850.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-07-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Le NanoPhotometer™ N120 est le dernier membre de la famille NanoPhotometer™. Il fournit des mesures à haut débit d’un maximum de 12 échantillons sans consommables, par exemple l’ADN ou les protéines, en même temps. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.
Les effets perturbateurs de la tension superficielle et de l’évaporation sont éliminés en raison de la compression de l’échantillon. Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. Logiciel CFR21 disponible en option pour la conformité à 21 CFR partie 11 pour l’environnement GxP.
  • Numéro d’échantillon 1 à 12
  • Plage de détection ADNdb 2 ng/µl - 8 000 ng/µl
  • Plage de détection BSA 0,06 mg/ml - 230 mg/ml
  • Taille minimale de l’échantillon : 2,0 µl
  • Plage d’acquisition 200 à 900 nm
  • Mesure du temps pour la plage d’acquisition complète : 1,7 à 2,5 secondes
  • Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (marqués) (ADN, ARN, oligos), les protéines (marquées), les dosages protéiques (Bradford, BCA, Lowry), la cinétique, OD600 et les méthodes manuelles
  • La fonction d’échantillonnage automatique démarre automatiquement une fois le bras à échantillon fermé
  • Réétalonnage non nécessaire grâce à la True Path Technology™
  • Indépendant de la tension superficielle de l’échantillon grâce à la Sample Compression Technology™
  • Sample ControlTM et Blank ControlTM pour l’analyse de la qualité des échantillons et l’identification des contaminants
  • Options de contrôle : Intégré avec écran tactile de 7 po, ordinateur et tablette
  • Ports d’entrée et de sortie 2 x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • Logiciel conforme à la norme 21 CFR partie 11 (en option)
  • Serveur de fichiers intégré
  • Intégration du LIMS via l’API REST
  • Fabriqué en Allemagne
Spécification
Spécification
< 1,75 % à 0,7 A à 280 nm de la mesure
Matrice CCD à 3 648 éléments
20 x 20 x 12 cm
Flash au xénon
90/250 V
Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé
N120-Touch
1 x 0,125 mm
2 à 3,5 μl
Windows 7, 8, 10 (32 amp; 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS
5 kg
0,04 à 160 A
écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels
Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
<2,5 nm
200 à 900 nm
de 1,7 à 2,5 secondes
1 à 12
NPOS sous Linux
lt; 1 % à 240 nm à l’aide de NaI
±0,75 nm
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service
Usage exclusivement réservé à la recherche