Learn More
Thermo Scientific™ Décapsuleur 500
Décapsulation et encapsulation automatisées de tubes à bouchons vissés Thermo Scientific dans des racks ANSI avec la technologie Quick Switch pour les laboratoires à débit moyen à élevé.
Marque: Thermo Scientific™ 4117-550
Description
Bénéficiez d’un bouchage et d’un débouchage automatisés des tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™ à bouchon à vis dans des racks ANSI grâce au décapsuleur Thermo Scientific 500™.La technologie Quick Switch permet aux chercheurs qui utilisent des tubes Matrix et Nunc de basculer de façon transparente entre les bouchons et les racks avec un commutateur rapide des adaptateurs de bouchons.Le décapsuleur est conçu par des experts pour assurer l’efficacité du flux de travail. Il ne nécessite pas d’espaceurs lors de la commutation entre les racks Matrix et Nunc. Il permet le positionnement vertical et horizontal des racks avec une décapsulation ligne par ligne pour toute préférence de flux de travail.La déboucheuse Decapper 550 comprend un lecteur de code-barres intégré, éliminant ainsi le besoin d’instruments supplémentaires.
- Décapsulez et capsulez les bouchons Matrix et Nunc, dans des racks au format 96 ou 48, avec le même instrument en remplaçant les adaptateurs de bouchons dans la tête de l’unité, ce qui élimine le besoin d’un autre décapsuleur.
- Le changement d’adaptateur est une manipulation manuelle rapide et aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.
- Le plateau rotatif permet une orientation facile des racks pour le pipetage ou l’accès robotique.
- Aucun espaceur n’est nécessaire pour des hauteurs variables entre les racks et les tubes Matrix et Nunc.
- Réglage spécial du mode de boucle de rang conçu pour permettre le pipetage manuel dans le processus de décapsulation.
- Le mode sécurisé permet un filetage optimal pendant l’encapsulation, de sorte que les filetages ne franchissent pas le filetage et conduisent à une encapsulation non sécurisée.
- La tête du décapsuleur est facilement retirée à des fins de maintenance et d’entretien.
- L’interface utilisateur graphique accélère l’apprentissage. Elle est intuitive pour tous les types d’utilisateurs.
- Programmez directement sur l’écran tactile, aucun PC n’est nécessaire pour programmer la décapsulation.
- Positionnement flexible de l’écran pour adapter le flux de travail.
- Les données de l’instrument peuvent être exportées pour le dépannage dans le cadre d’une assistance technique à distance.
- La tête amovible peut être réparée ou échangée sans expédier toute l’unité ou sans organiser d’entretien sur le terrain.
Compliance
Déclaration de conformité
Prestations de service
La garantie limitée à 12 mois de Thermo Fisher Scientific™ s’applique.Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Spécification
Moins de 3 secondes par balayage | |
Tout tube de stockage à code-barres Thermo Scientific Matrix ou Nunc 2D et quasiment tous les autres codes-barres 2D, ainsi que tout code linéaire (1D) | |
Format 96, format 48 | |
23,6 x 14,7 x 17,8 po (60 x 37,4 x 45,2 cm) | |
49,6 lb | |
Interface utilisateur avec écran tactile et logiciel sur PC |
50/60 Hz ± 5 % | |
Tubes à bouchons vissés Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubes Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal (1,8, 2 ml) | |
Décapsuleur 550 avec lecteur de code-barres intégré | |
Fusible miniature, 4 A, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC | |
22,5 kg | |
110 VAC et 230 VAC, variation de tension ≤ ±10 % |