Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Smart2Pure™ Pro
Tout en un ! Le système Smart2Pure™ Pro est un système compact qui convertit l’eau du robinet afin qu’elle soit conforme à la norme ASTM type 1. Le Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH permet de choisir entre un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable et une capacité de distribution d’eau conforme à la norme ASTM de type 1 et de type II.
Marque:  Thermo Scientific™ 50157873
11202.40 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 50.29550kg
Code produit. 15980206
  • 13400.00€ / 1 unité
En stock
Description
Tout en un ! Le système Smart2Pure™ Pro est un système compact qui convertit l’eau du robinet afin qu’elle soit conforme à la norme ASTM type 1. Le Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH permet de choisir entre un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable et une capacité de distribution d’eau conforme à la norme ASTM de type 1 et de type II.
Des économies sur le long terme :
  • Purification d’eau à travers des cartouches indépendantes équipées de raccords rapides Aquastop pour un remplacement rapide
  • Cartouches d’osmose inverse du module 1 qui permettent d’éliminer jusqu’à 99 % des impuretés dans l’eau du robinet
  • Le module 2 comprend une cartouche de polissage qui contient de la résine ultra-pure de haute qualité pour une pureté homogène et une longue durée de vie des cartouches
Une solution conviviale :
  • Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit
  • Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale
  • Interface utilisateur simplifiée
Installations possibles :
  • Installation sur une paillasse de laboratoire
  • Montage mural
Nouvelles caractéristiques :
  • Le mode de veille automatique, lorsque le système n’est pas utilisé, permet de refaire circuler l’eau dans le système afin d’en maintenir la pureté
  • Le détecteur de fuites coupe l’alimentation en eau et le système en cas de détection de fuite
  • Des alertes s’affichent et vous indiquent quand remplacer des consommables
  • Surveillance de la qualité de l’eau d’osmose inverse
  • Ultrafiltre en ligne à surface étendue pour éliminer les endotoxines et les nucléases.
  • Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Smart2Pure Pro offre des options de réservoir de 30 ou 60 L :
  • Large ouverture permettant un nettoyage manuel, facile et efficace
  • Filtres stériles d’aération et débordement du réservoir qui protègent le système contre la contamination par des micro-organismes
  • Absorbeur de CO2 en option qui empêche la valeur de COT d’augmenter par rapport au niveau de CO2.
  • Réservoir en polyéthylène opaque à la lumière
  • Pompe de recirculation qui protège l’eau ultra-pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d’arrêt et maintient une valeur de conductivité faible
  • Montage mural en option pour un faible encombrement en toute simplicité
  • Évacuation avec fond conique permettant une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces. 
Distributeur manuel en option :
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
Garantie: 1 an, pièces et main d’œuvre
Spécification
Spécification
0.99
< 0,01 CFU/ml
Non
Jusqu’à 1 l/min.
Non
Système de purification d’eau
Le système complet comprend un système de prétraitement Barnstead avec cartouches, une cartouche RO/de prétraitement, une cartouche de polisseur d’eau ultra-pure, un filtre stérile de 0.1 μm, une lampe UV, un filtre UF, un réservoir de 30 L, un filtre d’aération du CO2, un débordement stérile et un support mural
1 à 6 bar
16 l/h à 10°C
16 L/h
545 mm
22 kg
100/240 V
Type 1 : 0.055 μS/cm et type II : 0.067 À 0.1 μS/cm
NPT 3/4 po et NPT 1/2 po
Robinet
Type 1 et 2
1 à 5 ppb
1 à 6 bars
Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 30 L - Système complet
< 1
0,12 kW
305 mm
300 mm
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Promotions
Prestations de service