Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs à vide grande capacité Savant™ SpeedVac™ pour applications de chimie combinatoire
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Marque:  Thermo Scientific™ SPD130P1-230
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : CAS : 63148-62-9 Poids : 140.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Code produit. 15966171
  • 35400.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Le SPD130DLX est un concentrateur à vide grande capacité, utilisé avec de nombreux solvants. Il offre une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs, utilisés en chimie combinatoire.   Dans un souci de simplicité, vous pouvez le commander en kits.
Caractéristiques du SPD130DLX :
  • Chambre profonde revêtue de PTFE standard en aluminium
  • Couvercle à verrouillage de sécurité.
  • Mécanisme de maintien du couvercle
  • Couvercle de sécurité en verre radiant pour améliorer le temps de séchage en orientant la radiation infrarouge radiant sur les échantillons (SPD130DLX)
  • Canalisations et tuyaux en PTFE
  • Manifold à deux vannes avec vanne de purge automatique.
  • Affichage du temps/de la température avec clavier à membrane sensorielle
  • Trois programmes prédéfinis par application et trois programmes définis par l’utilisateur sont disponibles
  • Temps de séchage variant entre 35°C et 80°C par incréments de cinq degrés
  • Mode manuel/automatique avec minuterie
Solvants et combinaisons de solvants :
  • Acétone
  • Chloroforme
  • Acétate d’éthyle
  • Hexane
  • Dichlorométhane
Contenu de SPD 130DLX P1 :
  • Concentrateurs SpeedVac
  • -105°C, trappe à vapeur réfrigérée à ultra-basse température
  • Pompe à 4 têtes en ETFE/PFA sans huile OFP400
  • Rotor de 64 × 1,5mL (HR 64-11)
  • Vacuomètre numérique
  • Kit de trappe chimique à utiliser avec cartouche jetable
  • Kit de tubes et de raccords comprenant 4” tubes à vide à paroi épaisse et transparente
  • Flacon condenseur en verre
  • Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Spécification
Spécification
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Kit SPD130DLXPP1
230 V/50 Hz
  • Concentrateurs SpeedVac
  • Piège à vapeur réfrigéré à ultra-basse température, -105°C
  • Pompe 4 têtes en ETFE/PFA sans huile OFP400
  • Rotor de 64 × 1,5 ml (RH64-11)
  • Vacuomètre numérique
  • Kit de trappe chimique à utiliser avec cartouche jetable
  • Kit de tubulure et de raccord comprenant 4 po de tubulure à vide à paroi épaisse et transparente
  • Flacon condenseur en verre
  • Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD130
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Modular SPD130P1 Savant Speed Vac kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: octamethyltrisiloxane, octamethylcyclotetrasiloxane, dodecamethylpentasiloxane,decamethyltetrasilox
Promotions
Prestations de service