Learn More
Eppendorf™ Congélateur à températures ultra-basses CryoCube F740hi , 5 compartiments, avec réserve de CO2
Congélateur à températures ultra-basses, innovant, de qualité supérieure, moins 86°C, avec refroidissement verts, consommation énergétique réduite et différentes options de configuration.
Marque: Eppendorf™ F740322031
Description
- Réfrigérants naturels pour un refroidissement à l’épreuve du futur
- Orifice d’aération automatisé pour rapidement réaccéder aux échantillons
- Poignée de porte ergonomique pour un fonctionnement facile et en douceur
- Commande d’accès personnalisé pour une sécurité optimale des échantillons
- Systèmes compresseurs en cascade éprouvés en deux étapes pour des conditions de travail à long terme
- Un accès facile au filtre à air permet un nettoyage régulier et des performances optimales
- Roulettes ultra-robustes pour facilement le déplacer, si nécessaire
- Panneaux à isolation sous vide renforcés d’une couche isolante en mousse de polyuréthane
- Interface utilisateur intuitive pour facilement régler et surveiller la température, ainsi que pour exporter des données par le biais d’un port USB
- Corps robuste en acier inoxydable pour une sécurité élevée des échantillons et un nettoyage facile
- Tête de sonde interne située au centre du congélateur afin de prendre des mesures fiables de la température
- La plaque de sécurité verrouillable protège les interrupteurs de marche / arrêt contre toute interruption accidentelle
- La réduction de la consommation énergétique se traduit par des coûts de fonctionnement plus bas
- Conçu pour fonctionner en silence afin d’offrir de meilleures conditions
de travail - Augmentation de 14 % de la capacité de stockage d’échantillons, par rapport à ses prédécesseurs
- Précision optimisée de la température pour un stockage d’échantillons en toute sécurité
- Les portes intérieures isolées sont équipées de joints pour minimiser les fluctuations
de température lors de l’accès aux échantillons - Les modèles d’interface avancés sont dotés d’un accès utilisateur unique et d’un système de connexion
afin d’assurer le plus grand niveau de sécurité et de sûreté des échantillons - La commande de l’onduleur permet d’utiliser des congélateurs avec des circuits de 100, 115, 208, et
230 V, en changeant simplement le câble d’alimentation - Modèles disponibles avec 3 ou 5 compartiments intérieurs pour avoir plusieurs options de disposition
- Modèles disponibles avec une porte extérieure équipée d’une poignée à gauche ou à droite pour avoir davantage de possibilités
- Modèles disponibles avec refroidissement par air ou refroidissement à eau
- Modèles disponibles avec systèmes de refroidissement de secours
- Modèles disponibles avec enregistreurs graphiques
Spécification
Refroidissement par air | |
Poignée à gauche | |
Certificat de qualité individuel, avec numéro de série, fourni en standard pour votre documentation. | |
Prise EU | |
Modèle avec porte à poignée à gauche | |
98 x 109,9 x 197,3 cm | |
Non | |
UE | |
R290/R170 :Réfrigérants sans HCFC et sans CFC, sans danger pour l’environnement |
740 L | |
Acier inoxydable | |
Oui | |
5 compartiments intérieurs | |
Non | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
CO2 (installé en usine) | |
Onduleur de tension intégré pour une utilisation flexible avec secteur / alimentation 100 - 230 V. |