Learn More
BINDER™ Série MKT - Chambres d’essais climatiques, pour variation de température rapide, avec plage étendue de basses températures
Les plages de température comprises entre -70 °C et 180 °C en plus de l’avantage de la simulation naturelle rendent la série MKT si exceptionnelle. Cette chambre de simulation satisfait aux exigences de précision et de rendement les plus élevées en ce qui concerne les essais thermiques cycliques.
Marque:  BINDER™ 9020-0387
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 610.00000kg
Code produit. 15943052
  • 51480.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
Description
  • Plage de températures : -70°C à +180°C
  • 4 contacts de relais à tension nulle
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Port d’accès avec bouchon en silicone
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérants R-452A et R-23 sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur en cascade
Spécification
Spécification
40 kg
734 L
Pas d’éclairage
Chambre climatique
MKT720-400 V
1620 x 1195 x 2005 mm
400 V
22,5 A
MKT720-400 V, standard, série MKT - Chambres climatiques dynamiques, pour les changements rapides de température avec plage de températures basses étendue, 734 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Acier inoxydable
-70°C à +180°C
Écran tactile TFT
1200 x 600 x 1020 mm
610 kg
13 kW
50 Hz
Promotions
Prestations de service