Learn More
Eppendorf™ Congélateur à températures ultra-basses CryoCube F740hi , 3 compartiments, avec réserve de LN2
Congélateur à températures ultra-basses, innovant, de qualité supérieure, moins 86°C, avec refroidissement verts, consommation énergétique réduite et différentes options de configuration.
Marque:  Eppendorf™ F740323011
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 333.10001kg
Code produit. 15942411
  • 19690.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-11-2024
Description
  • Réfrigérants naturels pour un refroidissement à l’épreuve du futur
  • Orifice d’aération automatisé pour rapidement réaccéder aux échantillons
  • Poignée de porte ergonomique pour un fonctionnement facile et en douceur
  • Commande d’accès personnalisé pour une sécurité optimale des échantillons
  • Systèmes compresseurs en cascade éprouvés en deux étapes pour des conditions de travail à long terme
  • Un accès facile au filtre à air permet un nettoyage régulier et des performances optimales
  • Roulettes ultra-robustes pour facilement le déplacer, si nécessaire
  • Panneaux à isolation sous vide renforcés d’une couche isolante en mousse de polyuréthane
  • Interface utilisateur intuitive pour facilement régler et surveiller la température, ainsi que pour exporter des données par le biais d’un port USB
  • Corps robuste en acier inoxydable pour une sécurité élevée des échantillons et un nettoyage facile
  • Tête de sonde interne située au centre du congélateur afin de prendre des mesures fiables de la température
  • La plaque de sécurité verrouillable protège les interrupteurs de marche / arrêt contre toute interruption accidentelle
  • La réduction de la consommation énergétique se traduit par des coûts de fonctionnement plus bas
  • Conçu pour fonctionner en silence afin d’offrir de meilleures conditions
    de travail
  • Augmentation de 14 % de la capacité de stockage d’échantillons, par rapport à ses prédécesseurs
  • Précision optimisée de la température pour un stockage d’échantillons en toute sécurité
  • Les portes intérieures isolées sont équipées de joints pour minimiser les fluctuations
    de température lors de l’accès aux échantillons
  • Les modèles d’interface avancés sont dotés d’un accès utilisateur unique et d’un système de connexion
    afin d’assurer le plus grand niveau de sécurité et de sûreté des échantillons
  • La commande de l’onduleur permet d’utiliser des congélateurs avec des circuits de 100, 115, 208, et
    230 V, en changeant simplement le câble d’alimentation
  • Modèles disponibles avec 3 ou 5 compartiments intérieurs pour avoir plusieurs options de disposition
  • Modèles disponibles avec une porte extérieure équipée d’une poignée à gauche ou à droite pour avoir davantage de possibilités
  • Modèles disponibles avec refroidissement par air ou refroidissement à eau
  • Modèles disponibles avec systèmes de refroidissement de secours
  • Modèles disponibles avec enregistreurs graphiques
Spécification
Spécification
Refroidissement par air
Poignée à gauche
Certificat de qualité individuel, avec numéro de série, fourni en standard pour votre documentation.
Prise EU
Modèle avec porte à poignée à gauche
98 x 109,9 x 197,3 cm
Non
UE
R290/R170 :Réfrigérants sans HCFC et sans CFC, sans danger pour l’environnement
740 L
Acier inoxydable
Oui
3 compartiments intérieurs
Non
62,1 x 86,5 x 139 cm
LN2 (installé en usine)
Onduleur de tension intégré pour une utilisation flexible avec secteur / alimentation 100 - 230 V.