Learn More
BTX™ Système de fusion cellulaire ECM™ 2001+, complet
Les générateurs d’électrofusion et d’électroporation BTX ECM™ 2001+ sont des instruments polyvalents idéaux pour les applications de fusion cellulaire et de transfection de cellules de mammifères.
Marque:  BTX™ 452045
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 13.92000kg
Code produit. 15888461
  • 48545.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Caractéristiques :
  • Forme d’ondes du CA de 0,2 à 2,0 MHz
  • Options d’ondes sinusoïdales du CA et d’ondes carrées du CC
  • Options d’électroporation à ondes carrées de mammifères
  • Large plage de tensions allant de 5 V à 3000 V
  • Protocoles prédéfinis : la plupart des applications de fusion cellulaire courantes sont incluses
  • Protocoles définis par l’utilisateur – possibilité d’ajouter et de modifier des protocoles de façon illimitée
  • Programmation avancée : combinez jusqu’à 19 étapes du CA et étapes de pré- et de post-fusion du CC
  • Grande interface tactile de 7 po facile à utiliser
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
Électrofusion de tous les types de cellules ; production d’hybridomes ; transfert nucléaire ; manipulation d’embryons ; transfection de cellules et de tissus de mammifères ; transformation de certaines bactéries et de certains micro-organismes
50/60 Hz
5 à 3000V
5 à 500 V par incréments de 1 V
Écran tactile couleur de 7 po
13 in
13 in
Générateur, microlames, chambre de fusion méandre, électrode plat électrode / champs divergent, adaptateur d’électrode, câble de connexion, support de sécurité, cuves avec rack
40°F à 104°F
Ondes sinusoïdales CA : 1 à 99 s, onde carrée CC : 10 ms à 999 ms
maximum de 80 % d’humidité en fonctionnement à 25 °C
22 lb
11,25 in
100 à 240 VCA
85 μF
Câble de sortie avec prises banane positives et négatives de 4 mm
Touch Screen Display, Footswitch
Chambres coaxiales, microlames, chambre de fusion méandre, électrode plate, coupole de sécurité pour cuves, électrodes in vivo BTX Speciality
Générateur d’électrofusion et système d’électroporation
505 à 3 000 V par incréments de 1 V
ECM 2001+ Cell Fusion System
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
33 cm
33 cm
Garantie de 2 ans
1 à 19 impulsions d’onde sinusoïdale CA, 1 à 99 impulsions d’ondes carrée CC par échantillon
4°C à 40°C
35 W (état inactif), 350 W (impulsion)
10,0 kg
28,6 cm
Non-sterile
3775 μF
<7 s
Ondes sinusoïdales du CA, ondes carrées du CC
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic, précliniques ou cliniques.