Learn More
Stuart™ Incubateur à agitation réfrigéré avec QI/QO
L’incubateur à agitation réfrigéré Stuart™ avec QI/QO est idéal pour les applications de culture cellulaire et conforme aux exigences des organismes de réglementation
Marque:  Stuart™ 79520-24
7146.20 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 60.00000kg
Code produit. 15857894
  • 8673.62€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
Description
  • La combinaison agitateur et incubateur rend ces instruments parfaits pour les procédures de culture cellulaire
  • La vitesse d’agitation contrôlée par microprocesseur est un gage de précision
  • La circulation d’air forcée assure une température uniforme dans la chambre.
  • Réglez et visualisez facilement la température et la vitesse sur l’affichage numérique
  • Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
  • Le mouvement d’agitation orbital garantit un mélange homogène tout en favorisant la croissance bactérienne
  • Tous les modèles disposent d’un minuteur qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours
  • Une fois le compte à rebours du minuteur terminé, une alarme retentira et l’action d’agitation s’arrêtera alors que l’incubateur continuera à fonctionner
  • La plateforme rétractable permet d’accéder facilement aux échantillons à l’arrière de l’incubateur, mais se verrouille pendant le fonctionnement
  • Connexion USB intégrée et logiciel dédié permettant une surveillance à long terme de la température de l’incubateur via un PC
  • Les modèles qui incluent la documentation IQ/OQ (qualification d’installation/qualification opérationnelle) sont conformes aux exigences de l’organisme de réglementation
Spécification
Spécification
16 mm (0,625 in)
230 V
115 L
50 Hz
46,5 x 62,3 x 39,5 cm
Numérique
Qualification d’installation / qualification opérationnelle (QI/QO)
30 à 300 tr/min
60 °C max
140°F max
52,6 x 39 cm
Réfrigéré
Applications pour la culture cellulaire
1 sec à 9 jours