Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres GENESYS™ 140/150 visible / UV-visible
Équipez vos applications d’AQ/CQ ou votre laboratoire d’enseignement du nec plus ultra avec un spectrophotomètre réseau robuste conçu pour effectuer des mesures répétitives et dans une optique de facilité d’utilisation.
Marque:  Thermo Scientific™ 840-300300
6617.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21966" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 10.93230kg
Code produit. 15830002
  • 7665.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Effectuez des mesures quantitatives dans les applications AQ/CQ industrielles de routine ou les laboratoires de chimie universitaires avec les spectrophotomètres automatiques et compatibles réseau Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-visible et GENESYS 140 visible. Forte de son utilisation et de ses performances optimisées, cette plateforme est dotée d’un écran tactile couleur haute résolution, d’une option de mise en réseau Wi-Fi et d’une conception robuste élaborée pour des environnements à utilisation intensive et répétitive. Reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité, leur précision et leur reproductibilité, les spectrophotomètres GENESYS répondent aux attentes actuelles en matière de technologie de pointe dans un format compact et robuste.
Le spectrophotomètre GENESYS 150 UV-visible permet d’automatiser les options à haut débit et la résistance à la lumière ambiante. Ceci permet d’exécuter des opérations sans couvercle pour une vitesse accrue et plus de commodité. Une gamme complète d’accessoires, comprenant notamment des passeurs et porte-cuves automatiques, un système d’aspiration et des sondes à fibres optiques, a été conçue pour simplifier l’échantillonnage et prendre en charge des mesures à débit élevé et un contrôle de la température. Les deux appareils offrent une résolution de données allant de 0,2 nm à 5 nm.
Le spectrophotomètre visible GENESYS 140 est une version avec le visible comme région spectrale dans cette classe instrumentale. Les deux instruments offrent une résolution de données allant de 0,2 nm à 5 nm.
Caractéristiques :
  • Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
  • Méthodes intégrées, création de rapports et exportation de données
  • Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
  • Résistance à la lumière ambiante pour exécuter des opérations sans le couvercle
  • Accessoire Sipper
  • Compartiment à échantillons amovible et lavable avec emplacement et dispositif de retenue magnétiques
  • Capable d’accueillir des cellules avec un trajet optique pouvant aller jusqu’à 100 mm
  • (En option) Passeur 8 cuves avec tourelle commutable
  • (En option) Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • (En option) Support thermostaté pour une cuve Peltier (20 °C - 60 °C)
Destiné aux :
  • Laboratoires d’enseignement de pointe
  • Départements de R&D
  • Applications nécessitant un débit élevé ou un contrôle de la température
Spécification
Spécification
±0,002 A
USB-A unique
USB-A double
Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Photodiodes au silicium doubles
35,5 x 38,5 x 19,5 cm
190 à 1 100 nm
Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/6,0 Hz
Durée de vie typique > 5 ans, garantie 3 ans
Double faisceau
-3 A à +5 A
±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm
Vitesses lentes, moyennes et rapides, jusqu’à 1 600 nm/min
2 ans en standard avec 1 an d’extension si l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific a lieu dans les 6 mois suivant l’achat
0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
7,5 kg
Accepte (en option) : Passeur 8 cuves Passeur 4 cuves (cuves longues) Support de cuve thermostaté Peltier (20-60 °C) Accessoire Sipper Coupleur de sonde en fibre optique
Spectrophotomètre UV-visible GENESYS 150 avec câble d’alimentation EU
Écran tactile couleur haute définition de 7 po, inclinable, 800 x 1 280 pixels
2 nm
(À 500 nm après 1 heure de chauffage) < 0,0005 A/h
Écran tactile
(RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm
±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A
–2 A à +3,5 A
Imprimante à clipser disponible
< 1,0 %T à 198 nm (KCl), < 0,05 %T à 220 nm (NaI), < 0,03 %T à 340 nm (NaNO2)
±0,5 nm
< ±0,2 nm